Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 3 mm
Katalog # USBE3202
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Double spatulas, micro
Katalog # USBE3202
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 3 mm
Price
28,70 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Flexible micro double spatulas made of stainless steel.
Specifikationer
  • Længde:
    150 mm
  • Bladbredde:
    3 mm