Orders LinkContactUsLinkComponent
BD UniVia™ Oral Syringes
Leverandør:   BD Medical
BD UniVia™ Oral Syringes
Leverandør:  BD Medical
Certifikater
BD UniVia™ Oral Syringes
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
BD® oral/enteral syringe with BD UniVia™ connection is intended for use by healthcare professionals to measure and administer oral medication and enteral nutrition.
  • Non-luer compatible BD UniVia™ connection designed to reduce the risk of tubing set misconnections
  • Amber coloured syringes protect light-sensitive drugs
  • Oral syringes are used for the transport and administration of non-injectable liquid medication
  • Can be used in paediatric departments
  • Natural rubber latex, BPS, or DEHP are not part of the material formulation
  • Non-sterile
The plunger rod and labeling are colored orange to aid in distinguishing the BD Oral/Enteral syringe from syringes with a luer (6%) taper.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • BDAM305207
    Med lækagetæt hætte, brun
    Med lækagetæt hætte, brun
    1 ml
    0,02 ml
    Oral indgivelse af medikamenter
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.860,00 kr
    2.860,00 kr
    1 * 500 Items
       2.860,00 kr
  • BDAM305217
    Med lækagetæt hætte, klar
    Med lækagetæt hætte, klar
    1 ml
    0,02 ml
    Oral indgivelse af medikamenter
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.400,00 kr
    2.400,00 kr
    1 * 100 Items
       2.400,00 kr
  • BDAM305210
    Med lækagetæt hætte, brun
    Med lækagetæt hætte, brun
    3 ml
    0,1 ml
    Oral indgivelse af medikamenter
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 500 Items
       1.910,00 kr
  • BDAM305220
    With leak-tight cap, clear
    With leak-tight cap, clear
    3 ml
    0,1 ml
    Oral administration of drugs
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.190,00 kr
    2.190,00 kr
    1 * 500 Items
       2.190,00 kr
  • BDAM305209
    With leak-tight cap, amber
    With leak-tight cap, amber
    10 ml
    0,2 ml
    Oral administration of drugs
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 11.950,00 kr
    11.950,00 kr
    1 * 500 Items
       11.950,00 kr
  • BDAM305219
    With leak-tight cap, clear
    With leak-tight cap, clear
    10 ml
    0,2 ml
    Oral administration of drugs
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 19.920,00 kr
    19.920,00 kr
    1 * 500 Items
       19.920,00 kr