Table clamp
Aluminiumslegering, 26 mm, Stave og kvadratiske stave
USBE2051
Large table clamp made of powder-coated aluminium alloy.
- For rods and square rods up to 26 mm Ø
- For benches up to 55 mm
- Til:Stave og kvadratiske stave
- Spændvidde:26 mm
- Materiale:Aluminiumslegering