Tilbehør til ÄKTAprime™ Plus
Leverandør: Cytiva
Om denne vare
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- 11-0003-59
- 18-1112-44
- 18-1113-15
- 18-1115-77
- 18-1124-67
- 18-1124-68
- 18-1134-84
- 18-3050-03
- 18-8522-01
- 19-6067-02
- 19-7242-02
- 19-8684-03
- 28-9348-28
- Indbygget software:
- PrimeView™-software
- Model:
- ÄKTAprime™ plus
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- PaknTilgængelighedPrice
- 11-0003-59PrimeView™ 5,0 software og papirmanualerPrimeView™ 5,0 software og papirmanualer1Discontinued-Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.11-0003-59Indbygget softwarePrimeView™-softwareModelÄKTAprime™ plus - 18-1112-44Online filterholder (20, 50 og 100 ml/min systemer)Online filterholder (20, 50 og 100 ml/min systemer)1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items5.310,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.18-1112-44Indbygget softwareModel - 18-1113-15IndløbsfiltersætSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.18-1113-15Indbygget softwareModel - 18-1115-77Prøveslangesæt, 1,0 mm indv. dia., 3/16" udv. dia. cpl.Prøveslangesæt, 1,0 mm indv. dia., 3/16" udv. dia. cpl.1 KITLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each1.650,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.18-1115-77Indbygget softwareModel - 18-1124-67Rørrack 40×30 mm, skål, slangebeslag, holder og styrRørrack 40×30 mm, skål, slangebeslag, holder og styr1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items6.030,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.18-1124-67Indbygget softwareModel - 18-1124-68Rørholder og styr, 40×30 mmSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.18-1124-68Indbygget softwareModel - 18-1134-84pH-elektrode med celle og holder, rund spidsSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.18-1134-84Indbygget softwareModel - 18-3050-03Rørrack 95×10-18 mm, skål, beslag, holder og styrRørrack 95×10-18 mm, skål, beslag, holder og styr1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items5.870,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.18-3050-03Indbygget softwareModel - 18-8522-01Holder til Eppendorf-rør, til rørstativ 175×12 mmHolder til Eppendorf-rør, til rørstativ 175×12 mm100Log ind for tilgængelighed1 * 100 Items1.320,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.18-8522-01Indbygget softwareModel - 19-6067-02Drive sleeve, without wetted partSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.19-6067-02Indbygget softwareModel - 19-7242-02Rørholder og guide, 175×12 mmSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.19-7242-02Indbygget softwareModel - 19-8684-03Rørrack 175×12 mm, skål, slangebeslag, holder og styrRørrack 175×12 mm, skål, slangebeslag, holder og styr1Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items4.780,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.19-8684-03Indbygget softwareModel - 28-9348-28ÄKTAprime plus-sæt - totrinsoprensninger uden overvågningÄKTAprime plus-sæt - totrinsoprensninger uden overvågning1Discontinued-Specifikationer:
More
Specifications
Cat. No.28-9348-28Indbygget softwareModel