Orders LinkContactUsLinkComponent
Bunsen burners
Bunsen burners
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Bunsen burners
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Certifikater
Bunsen burners
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These air regulated bunsen burners have a double lever stop-cock with pilot flame inside.
Product Family Options
Bunsen type
Produktinformation
  • Til
    Ø hoved
    Maks. temp.
    Tilgængelighed
    Price
  • USBE1046-1
    Bunsenbrænder, 290 g
    Bunsenbrænder, 290 g
    Flaskegas
    17 mm
    1550 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 780,00 kr
    780,00 kr
    1 * 1 Items
       780,00 kr
Teclu type
Produktinformation
  • Til
    Ø hoved
    Maks. temp.
    Tilgængelighed
    Price
  • USBE1246/1
    Teclu-brænder, 325 g
    Teclu-brænder, 325 g
    Propangas
    17 mm
    1600 °C
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 872,00 kr
    872,00 kr
    1 * 1 Items
       872,00 kr
Complementary Products
Produktinformation
  • Katalog #
    Beskrivelse
    Længde
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • USBE1634
    Safety gas tubing
    2000 mm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.640,00 kr
  • USBE1622
    Safety gas tubing
    1000 mm
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 m - 203,00 kr