Orders LinkContactUsLinkComponent
Dunke
Dunke
Leverandør:   KARTELL
Dunke
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Dunke
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
HDPE, translucent with black screw cap.
  • With comfortable handle and secure seal cap following DIN recommendations
  • Conform to UN regulation on transportation of dangerous liquids
  • Suitable for foodstuff
Ideal for storing and transporting liquids.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    B×D×H
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • KART1781
    UN approval: UN 3H1/Y/1.9
    UN approval: UN 3H1/Y/1.9
    5 L
    150×195×250 mm
    GL 51
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 40 Items
    1 * 40 Items - 4.340,00 kr
    4.340,00 kr
    1 * 40 Items
       4.340,00 kr
  • KART1782
    UN approval: UN 3H1/Y/1.9
    UN approval: UN 3H1/Y/1.9
    10 L
    195×225×320 mm
    GL 51
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 24 Items
    1 * 24 Items - 4.240,00 kr
    4.240,00 kr
    1 * 24 Items
       4.240,00 kr
  • 216-1040
    UN approval: UN 3H1/Y/1.9
    UN approval: UN 3H1/Y/1.9
    20 L
    245×295×385 mm
    GL 51
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 6 Items
       1.220,00 kr
  • KART1780
    UN approval: UN 3H1/Y/1.4
    UN approval: UN 3H1/Y/1.4
    2 L
    115×155×175 mm
    GL 45
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 64 Items
    1 * 64 Items - 3.370,00 kr
    3.370,00 kr
    1 * 64 Items
       3.370,00 kr