Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels, DURAN®
Filter funnels, DURAN®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Filter funnels, DURAN®
Filter funnels, DURAN®
30 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Plade Ø
    Porøsitet
    Stilk udv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    130 mm
    35 mm
    1
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 397,00 kr
    397,00 kr
    1 * 1 Items
       397,00 kr
  • 50 ml
    130 mm
    35 mm
    2
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 397,00 kr
    397,00 kr
    1 * 1 Items
       397,00 kr
  • 50 ml
    130 mm
    35 mm
    3
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 397,00 kr
    397,00 kr
    1 * 1 Items
       397,00 kr
  • 50 ml
    130 mm
    35 mm
    4
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 423,00 kr
    423,00 kr
    1 * 1 Items
       423,00 kr
  • 50 ml
    130 mm
    35 mm
    5
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 726,00 kr
    726,00 kr
    1 * 1 Items
       726,00 kr
  • 75 ml
    132 mm
    45 mm
    1
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 447,00 kr
    447,00 kr
    1 * 1 Items
       447,00 kr
  • 75 ml
    132 mm
    45 mm
    2
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 447,00 kr
    447,00 kr
    1 * 1 Items
       447,00 kr
  • 75 ml
    132 mm
    45 mm
    3
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 447,00 kr
    447,00 kr
    1 * 1 Items
       447,00 kr
  • 75 ml
    132 mm
    45 mm
    4
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 490,00 kr
    490,00 kr
    1 * 1 Items
       490,00 kr
  • 75 ml
    132 mm
    45 mm
    5
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 800,00 kr
    800,00 kr
    1 * 1 Items
       800,00 kr
  • 125 ml
    140 mm
    60 mm
    1
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 608,00 kr
    608,00 kr
    1 * 1 Items
       608,00 kr
  • 125 ml
    140 mm
    60 mm
    2
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 608,00 kr
    608,00 kr
    1 * 1 Items
       608,00 kr
  • 125 ml
    140 mm
    60 mm
    3
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 590,00 kr
    590,00 kr
    1 * 1 Items
       590,00 kr
  • 125 ml
    140 mm
    60 mm
    4
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 670,00 kr
    670,00 kr
    1 * 1 Items
       670,00 kr
  • 125 ml
    140 mm
    60 mm
    5
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.200,00 kr
    1.200,00 kr
    1 * 1 Items
       1.200,00 kr
  • 500 ml
    240 mm
    95 mm
    1
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 986,00 kr
    986,00 kr
    1 * 1 Items
       986,00 kr
  • 500 ml
    240 mm
    95 mm
    2
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 986,00 kr
    986,00 kr
    1 * 1 Items
       986,00 kr
  • 500 ml
    240 mm
    95 mm
    3
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 986,00 kr
    986,00 kr
    1 * 1 Items
       986,00 kr
  • 500 ml
    240 mm
    95 mm
    4
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 1 Items
       1.180,00 kr
  • 500 ml
    240 mm
    95 mm
    5
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.480,00 kr
    2.480,00 kr
    1 * 1 Items
       2.480,00 kr
  • 1000 ml
    270 mm
    120 mm
    1
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 1 Items
       1.600,00 kr
  • 1000 ml
    270 mm
    120 mm
    2
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 1 Items
       1.600,00 kr
  • 1000 ml
    270 mm
    120 mm
    3
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 1 Items
       1.600,00 kr
  • 1000 ml
    270 mm
    120 mm
    4
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.100,00 kr
    2.100,00 kr
    1 * 1 Items
       2.100,00 kr
  • 1000 ml
    270 mm
    120 mm
    5
    22 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.270,00 kr
    4.270,00 kr
    1 * 1 Items
       4.270,00 kr
  • 4000 ml
    425 mm
    175 mm
    1
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.330,00 kr
    5.330,00 kr
    1 * 1 Items
       5.330,00 kr
  • 4000 ml
    425 mm
    175 mm
    2
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.330,00 kr
    5.330,00 kr
    1 * 1 Items
       5.330,00 kr
  • 4000 ml
    425 mm
    175 mm
    3
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.200,00 kr
    5.200,00 kr
    1 * 1 Items
       5.200,00 kr
  • 4000 ml
    425 mm
    175 mm
    4
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.070,00 kr
    6.070,00 kr
    1 * 1 Items
       6.070,00 kr
  • 4000 ml
    425 mm
    175 mm
    5
    30 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.580,00 kr
    12.580,00 kr
    1 * 1 Items
       12.580,00 kr