Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels, DURAN®
Filter funnels, DURAN®
Leverandør:   DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Leverandør:  DWK Life Sciences
Certifikater
Filter funnels, DURAN®
Filter funnels, DURAN®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Plade Ø
    Stilklængde
    Porøsitet
    Stilk udv. Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 ml
    100 mm
    25 mm
    55 mm
    3
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 361,00 kr
    361,00 kr
    1 * 1 Items
       361,00 kr
  • 25 ml
    100 mm
    25 mm
    55 mm
    4
    8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 403,00 kr
    403,00 kr
    1 * 1 Items
       403,00 kr