ContactUsLinkComponent
Coplin farvekrukker, DURAN®
Coplin farvekrukker, DURAN®
  SCOT233190006
undefined
Coplin farvekrukker, DURAN®
  SCOT233190006
  • Ø:
    66 mm
  • Beskrivelse:
    Farvekar iht. Coplin til 10 objektglas
  • Højde:
    108 mm
  • Pakn:
    10
Soda-lime glass.
For 10 standard microscopy slides (76×26 mm).
 : Do not clean staining dishes and jars at temperatures above 60 °C (glass corrosion is possible).