Orders LinkContactUsLinkComponent
Bade
Bade
Leverandør:   IKA
Bade
Leverandør:  IKA
Certifikater
Bade
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Advarsel: Note: The product is a rectangular plastic bath without a thermostat, the thermostatic controller must be ordered separately.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Temperaturområde
    Kapacitet
    Bad B×D×H
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • IB R 9 eco (bath only)
    ≤100 °C
    9 L
    307×239×151 mm
    356×287×167 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.950,00 kr
    3.950,00 kr
    1 * 1 Items
       3.950,00 kr
  • IB R 20 eco (bath only)
    ≤100 °C
    20 L
    504×317×151 mm
    552×365×167 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.120,00 kr
    5.120,00 kr
    1 * 1 Items
       5.120,00 kr