Benzaldehyd ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glass bottle, 1 L
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:100-52-7
- Formel:C₆H₅CHO
- MDL nummer:MFCD00003299
- Molecular Weight:106.12 g/mol
- Merck Index:13,01057
- Kogende Pt:179 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–26 °C
- Tæthed:1,049 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:64 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:202-860-4
- FN:1990
- ADR:9,III
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:Min. 98 %
- Acidity:Max. 0.08 meq/g
- Boiling point:177 - 181 °C
- Density (20/4):1.040 - 1.050
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1 L