Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A, with screw cap
Volumetric flasks, class A, with screw cap
Leverandør:   KARTELL
Volumetric flasks, class A, with screw cap
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Volumetric flasks, class A, with screw cap
Volumetric flasks, class A, with screw cap
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PFA, semi-transparent, med PFA skruelåg.
  • High chemical resistance
  • High temperature resistance (−250 to +270 °C)
  • Individually calibrated ringmark
Certifications: According to DIN EN ISO 1042
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    GL 18
    150 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.810,00 kr
    2.810,00 kr
    1 * 1 Items
       2.810,00 kr
  • 100 ml
    GL 18
    180 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.430,00 kr
    3.430,00 kr
    1 * 1 Items
       3.430,00 kr
  • 250 ml
    GL 25
    235 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.250,00 kr
    4.250,00 kr
    1 * 1 Items
       4.250,00 kr
  • 500 ml
    GL 25
    270 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.900,00 kr
    4.900,00 kr
    1 * 1 Items
       4.900,00 kr