Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottles, wide neck, PFA, with screw cap
Bottles, wide neck, PFA, with screw cap
Leverandør:   KARTELL
Bottles, wide neck, PFA, with screw cap
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Bottles, wide neck, PFA, with screw cap
Bottles, wide neck, PFA, with screw cap
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PFA, translucent.
  • Temperature resistance: from −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Pressure: no pressure
  • Non porous
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    Højde
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 50 ml
    GL28
    85,7 mm
    37,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.300,00 kr
    1.300,00 kr
    1 * 1 Items
       1.300,00 kr
  • 100 ml
    GL28
    113,6 mm
    45,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.980,00 kr
    1.980,00 kr
    1 * 1 Items
       1.980,00 kr
  • 250 ml
    GL40
    148 mm
    60 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.370,00 kr
    2.370,00 kr
    1 * 1 Items
       2.370,00 kr
  • 500 ml
    GL40
    178 mm
    75,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.340,00 kr
    3.340,00 kr
    1 * 1 Items
       3.340,00 kr
  • 1000 ml
    GL40
    214,8 mm
    95,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.620,00 kr
    4.620,00 kr
    1 * 1 Items
       4.620,00 kr