Orders LinkContactUsLinkComponent
Sampling Swabs, Alpha®
Leverandør:   Texwipe
Sampling Swabs, Alpha®
Leverandør:  Texwipe
Certifikater
Sampling Swabs, Alpha®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Sampling swabs made from the cleanest 100% polyester knit materials.
  • Proprietary cleaning process reduces interference in the 230 nm range resulting in an improved limit of detection
  • Double layered, double knit polyester head entraps contaminants for maximum pick up and easy release, providing excellent recovery rates
  • Notched, break-away handle allows the head to be placed into the vial with minimal handling and contamination
Suitable for use in HPLC using a UV/visible detector analytical method as part of a cleaning validation protocol.
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • TEXWTX715
  • 115-1814
  • Hovedlængde:
  • 26 mm
  • 26 mm
  • Hovedbredde:
  • 13 mm
  • 13 mm
  • Håndtagslængde:
  • 102 mm
  • 102 mm
  • Håndtagsbredde:
  • 5 mm
  • 5 mm
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • TEXWTX715
    Sampling swabs
    Sampling swabs
    128 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 4.760,00 kr
    4.760,00 kr
    1 * 10 Items
       4.760,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX715
    Hovedlængde
    26 mm
    Hovedbredde
    13 mm
    Håndtagslængde
    102 mm
    Håndtagsbredde
    5 mm
    New Product
  • Sampling swabs
    128 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 476,00 kr
    476,00 kr
    1 * 100 Items
       476,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    115-1814
    Hovedlængde
    26 mm
    Hovedbredde
    13 mm
    Håndtagslængde
    102 mm
    Håndtagsbredde
    5 mm