Orders LinkContactUsLinkComponent
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Leverandør:   Texwipe
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
Leverandør:  Texwipe
Certifikater
Low TOC Cleaning Validation Swabs, Alpha®
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Low TOC swabs are made from 100% polyester knit materials, which are further cleaned for use in Total Organic Carbon (TOC) analysis.
Suitable for surface sampling in validation protocols and precision cleaning for hard-to-reach areas and small spaces.
 : 1000 swabs total/case, outer bags: 50 bags per case, inner bags: 20 swabs per bag.
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • TEXWTX761K
  • TEXWTX714K
  • 115-1894
  • 115-1898
  • TEXWTX714K_ERR
  • Model:
  • TX761K
  • TX714K
  • TX714K
  • TX761K
  • TX714K
  • Hovedmateriale:
  • Knitted Alpha® Polyester
  • Knitted Alpha® Polyester
  • Hovedlængde:
  • 16,8 mm
  • 26 mm
  • 26 mm
  • 16,8 mm
  • 26 mm
  • Hovedbredde:
  • 6,8 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 6,8 mm
  • 13 mm
  • Materiale til håndtag:
  • Polypropylene
  • Polypropylene
  • Håndtagslængde:
  • 145,5 mm
  • 102 mm
  • 102 mm
  • 145,5 mm
  • 102 mm
  • Håndtagsbredde:
  • 3,2 mm
  • 5 mm
  • 5 mm
  • 3,2 mm
  • 5 mm
  • Farve på håndtag:
  • Light Green
  • Light Green
  • Bond:
  • Thermal
  • Thermal
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Skaft/hoved
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • TEXWTX761K
    Swabs with flexible paddle head and long handle, TX761K
    Swabs with flexible paddle head and long handle, TX761K
    PP/PE
    162,3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 8.400,00 kr
    8.400,00 kr
    1 * 50 Items
       8.400,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX761K
    Model
    TX761K
    Hovedmateriale
    Knitted Alpha® Polyester
    Hovedlængde
    16,8 mm
    Hovedbredde
    6,8 mm
    Materiale til håndtag
    Polypropylene
    Håndtagslængde
    145,5 mm
    Håndtagsbredde
    3,2 mm
    Farve på håndtag
    Light Green
    Bond
    Thermal
    New Product
  • TEXWTX714K
    Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714K
    Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714K
    PP/PE
    128 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 11.630,00 kr
    11.630,00 kr
    1 * 50 Items
       11.630,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX714K
    Model
    TX714K
    Hovedmateriale
    Hovedlængde
    26 mm
    Hovedbredde
    13 mm
    Materiale til håndtag
    Håndtagslængde
    102 mm
    Håndtagsbredde
    5 mm
    Farve på håndtag
    Bond
    New Product
  • 115-1894
    Podepind med fladt blad og ergonomisk håndtag, TX714K
    Podepind med fladt blad og ergonomisk håndtag, TX714K
    PP/PE
    128 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 11.630,00 kr
    11.630,00 kr
    1 * 1.000 Items
       11.630,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    115-1894
    Model
    TX714K
    Hovedmateriale
    Hovedlængde
    26 mm
    Hovedbredde
    13 mm
    Materiale til håndtag
    Håndtagslængde
    102 mm
    Håndtagsbredde
    5 mm
    Farve på håndtag
    Bond
  • 115-1898
    Podepind med fleksibelt blad og langt håndtag, TX761K
    Podepind med fleksibelt blad og langt håndtag, TX761K
    PP/PE
    162,3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 8.400,00 kr
    8.400,00 kr
    1 * 1.000 Items
       8.400,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    115-1898
    Model
    TX761K
    Hovedmateriale
    Knitted Alpha® Polyester
    Hovedlængde
    16,8 mm
    Hovedbredde
    6,8 mm
    Materiale til håndtag
    Polypropylene
    Håndtagslængde
    145,5 mm
    Håndtagsbredde
    3,2 mm
    Farve på håndtag
    Light Green
    Bond
    Thermal
  • TEXWTX714K_ERR
    Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714K
    Swabs with flat paddle head and easy grip handle, TX714K
    PP/PE
    128 mm
    Discontinued
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX714K_ERR
    Model
    TX714K
    Hovedmateriale
    Hovedlængde
    26 mm
    Hovedbredde
    13 mm
    Materiale til håndtag
    Håndtagslængde
    102 mm
    Håndtagsbredde
    5 mm
    Farve på håndtag
    Bond