Organisk referensestandard, Pentadecafluorcaprylsyre 50 µg/ml i methanol
Katalog # CAMBULM-7451-1.2
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1,2 mL
- CAS-nr:335-67-1
- Beskrivelse:Pentadecafluorcaprylsyre 50 µg/ml i methanol
- Formel:C₈HF₁₅O₂
- Beskrivelse:Pentadecafluorocaprylic acid