ContactUsLinkComponent
Flasker, smal åbning, runde, med gevind, DURAN®
Flasker, smal åbning, runde, med gevind, DURAN®
Katalog # SCOT238356656
Leverandør:  DWK Life Sciences
undefined
Flasker, smal åbning, runde, med gevind, DURAN®
Katalog # SCOT238356656
Leverandør:  DWK Life Sciences
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    139 mm
  • Gevind:
    GL 45 H
  • Kapacitet:
    2500 ml
  • Højde:
    283 mm
  • Pakn:
    1
Specifikationer
Om denne vare
Soda-lime glass, amber.
  • Thermal shock resistance 30 K
  • Maximum temperature usage +100 °C
  • Hydrolytic class 3
Complete with pouring ring and dust cover cup.