Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtertragte
Leverandør:   Lenz Laborglas
Filtertragte
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Filtertragte
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Funnels, made of boroslicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Længde
    Plade Ø
    Porøsitet
    Tilgængelighed
    Price
  • LENZ07200325
    Conical filter funnel
    Conical filter funnel
    25 ml
    100 mm
    25 mm
    3
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 231,00 kr
    231,00 kr
    1 * 1 Items
       231,00 kr
  • LENZ07200425
    Conical filter funnel
    Conical filter funnel
    25 ml
    100 mm
    25 mm
    4
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 256,00 kr
    256,00 kr
    1 * 1 Items
       256,00 kr