Orders LinkContactUsLinkComponent
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Leverandør:   SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Leverandør:  SI Analytics
Certifikater
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
22 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.
Certifications: ASTM
Product Family Options
Calibrated
Produktinformation
  • Område
    Konstant
    Længde
    Ø indv.
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,35 - 1 mm²/s
    0,001 K
    0,24 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.350,00 kr
    5.350,00 kr
    1 * 1 Items
       5.350,00 kr
  • 0,6 - 3 mm²/s
    0,003 K
    0,36 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.160,00 kr
    5.160,00 kr
    1 * 1 Items
       5.160,00 kr
  • 1 - 5 mm²/s
    0,005 K
    0,46 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.160,00 kr
    5.160,00 kr
    1 * 1 Items
       5.160,00 kr
  • 2 - 10 mm²/s
    0,01 K
    0,58 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.160,00 kr
    5.160,00 kr
    1 * 1 Items
       5.160,00 kr
  • 6 - 30 mm²/s
    0,03 K
    0,78 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.160,00 kr
    5.160,00 kr
    1 * 1 Items
       5.160,00 kr
  • 20 - 100 mm²/s
    0,1 K
    1,03 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.160,00 kr
    5.160,00 kr
    1 * 1 Items
       5.160,00 kr
  • 60 - 300 mm²/s
    0,3 K
    1,36 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.160,00 kr
    5.160,00 kr
    1 * 1 Items
       5.160,00 kr
  • 200 - 1000 mm²/s
    1 K
    1,83 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.160,00 kr
    5.160,00 kr
    1 * 1 Items
       5.160,00 kr
  • 600 - 3000 mm²/s
    3 K
    2,43 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.160,00 kr
    5.160,00 kr
    1 * 1 Items
       5.160,00 kr
  • 2000 - 10 000 mm²/s
    10 K
    3,27 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.160,00 kr
    5.160,00 kr
    1 * 1 Items
       5.160,00 kr
  • 6000 - 30 000 mm²/s
    30 K
    4,32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.160,00 kr
    5.160,00 kr
    1 * 1 Items
       5.160,00 kr
Uncalibrated
Produktinformation
  • Område
    Konstant
    Længde
    Ø indv.
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,35 - 1 mm²/s
    285 mm
    0,24 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • 0,6 - 3 mm²/s
    285 mm
    0,36 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • 1 - 5 mm²/s
    285 mm
    0,46 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • 2 - 10 mm²/s
    285 mm
    0,58 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • 6 - 30 mm²/s
    285 mm
    0,78 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • 20 - 100 mm²/s
    285 mm
    1,03 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • 60 - 300 mm²/s
    285 mm
    1,36 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • 200 - 1000 mm²/s
    285 mm
    1,83 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • 600 - 3000 mm²/s
    285 mm
    2,43 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • 2000 - 10 000 mm²/s
    285 mm
    3,27 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • 6000 - 30 000 mm²/s
    285 mm
    4,32 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr