Orders LinkContactUsLinkComponent
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Leverandør:   HAMILTON BONADUZ
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Leverandør:  HAMILTON BONADUZ
Certifikater
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
Single channel pipettes, mechanical, fixed / variable volume, SoftGrip™
16 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Thanks to a soft contoured handle and a curved hilt these pipettes rest comfortable in your hand. The slim ejection sleeve is made from a high strength, chemically resistant polymer. The slim design allows the pipette to reach to the bottom of narrow tubes without the need for extended length tips.
  • Built from high quality, state-of-the-art materials designed to provide years of reliable service
  • All pipettes are completely autoclavable for easy decontamination and sterilisation without the need for disassembly and recalibration
  • Isolated volume ring prevents accidental volume changes
  • Magnified, easy-toread micrometer ensures reproducible, accurate volume setting
  • Each pipette meets or exceeds industry standards for accuracy and precision when used with Hamilton Universal AdvanTip Precision pipette tips
Choose from six adjustable volume and ten fixed volume SoftGrip pipettes covering 0,2 µl to 1 ml. All pipettes have color-coded plunger buttons and labels for easy volume identification.
Product Family Options
Adjustable volume
Produktinformation
  • Volumen
    Forøgelse
    Nøjagtighed
    Usikkerhed
    Farvekode
    Til pipettespidser
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,2 - 2,0 µl
    0,002 µl
    ±8,00 (til 0,2 µl); ±1,20 (til 2,0 µl) %
    ±4,0 (0,2 µl); ±0,6 (2,0 µl) %
    turkis
    10 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.320,00 kr
    3.320,00 kr
    1 * 1 Items
       3.320,00 kr
  • 1 - 10 µl
    0,02 µl
    ±2,5 (til 1 µl); ±0,8 (til 10 µl) %
    ±1,2 (1 µl); ±0,4 (10 µl) %
    lilla
    10 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.370,00 kr
    3.370,00 kr
    1 * 1 Items
       3.370,00 kr
  • 2,5 - 25
    0,02 µl
    ±4,5 (til 2,5 µl); ±0,8 (til 25 µl) %
    ±1,5 (2,5 µl); ±0,2 (25 µl) %
    grøn
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.320,00 kr
    3.320,00 kr
    1 * 1 Items
       3.320,00 kr
  • 10 - 100 µl
    0,2 µl
    ±1,8 (til 10 µl); ±0,6 (til 100 µl) %
    ±0,7 (10 µl); ±0,15 (100 µl) %
    lilla
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.880,00 kr
    2.880,00 kr
    1 * 1 Items
       2.880,00 kr
  • 30 - 300 µl
    0,2 µl
    ±1,2 (til 30 µl); ±0,4 (til 300 µl) %
    ±0,4 (30 µl); ±0,15 (300 µl) %
    rød
    300 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.880,00 kr
    2.880,00 kr
    1 * 1 Items
       2.880,00 kr
  • 100 - 1000 µl
    2,0 µl
    ±1,6 (til 100 µl); ±0,3 (til 1.000 µl) %
    ±0,5 (100 µl); ±0,12 (1000 µl) %
    blå
    1000 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.980,00 kr
    2.980,00 kr
    1 * 1 Items
       2.980,00 kr
Variable volume
Produktinformation
  • Volumen
    Forøgelse
    Nøjagtighed
    Usikkerhed
    Farvekode
    Til pipettespidser
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 µl
    ±1,4 %
    ±0,75 %
    blå
    10 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 1 Items
       1.920,00 kr
  • 10 µl
    ±0,8 %
    ±0,4 %
    lilla
    10 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 1 Items
       1.920,00 kr
  • 25 µl
    ±0,8 %
    ±0,3 %
    grøn
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 1 Items
       1.920,00 kr
  • 50 µl
    ±0,6 %
    ±0,3 %
    beige
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.060,00 kr
    2.060,00 kr
    1 * 1 Items
       2.060,00 kr
  • 100 µl
    ±0,5 %
    ±0,2 %
    lilla
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.960,00 kr
    1.960,00 kr
    1 * 1 Items
       1.960,00 kr
  • 200 µl
    ±0,4 %
    ±0,18 %
    okker
    200 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 1 Items
       1.920,00 kr
  • 250 µl
    ±0,4 %
    ±0,18 %
    orange
    300 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.920,00 kr
    1.920,00 kr
    1 * 1 Items
       1.920,00 kr
  • 300 µl
    ±0,4 %
    ±0,18 %
    rød
    300 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.060,00 kr
    2.060,00 kr
    1 * 1 Items
       2.060,00 kr
  • 500 µl
    ±0,4 %
    ±0,18 %
    lysegrøn
    1000 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.150,00 kr
    2.150,00 kr
    1 * 1 Items
       2.150,00 kr
  • 1000 µl
    ±0,3 %
    ±0,12 %
    lyseblå
    1000 µl
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.060,00 kr
    2.060,00 kr
    1 * 1 Items
       2.060,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pipettekalibreringsnøgle, til enkel kalibrering i felten
    Pipettekalibreringsnøgle, til enkel kalibrering i felten
    HAMI34002
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 74,70 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Kalibreringsmærkater til pipetter
    Kalibreringsmærkater til pipetter
    HAMI1987-01
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 266,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µl
    HAMI54756-01
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 183,00 kr