Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, macro
Pipette tips, macro
Standard, makrovolumen, 500 - 1200 µl, -, 1200 μl SofTouch™ elektroniske pipetter, 10 racks, 96 i hver
Katalog # HAMI11009-18
Leverandør:   HAMILTON BONADUZ
Pipette tips, macro
Katalog # HAMI11009-18
Leverandør:  HAMILTON BONADUZ
Pipette tips, macro
Standard, makrovolumen, 500 - 1200 µl, -, 1200 μl SofTouch™ elektroniske pipetter, 10 racks, 96 i hver
Price
955,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 960 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Pakket:
    10 racks, 96 i hver
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    500 - 1200 µl
  • Spidstype:
    Standard, makrovolumen
  • Til brug med:
    1200 μl SofTouch™ elektroniske pipetter