Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletællere, Thoma
Celletællere, Thoma
Leverandør:   HIRSCHMANN
Celletællere, Thoma
Leverandør:  HIRSCHMANN
Certifikater
Celletællere, Thoma
Celletællere, Thoma
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Tællekamre med dobbelt gitterinddeling, inklusiv 2 dækglas til hæmacytometer.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kammerdybde
    Tilgængelighed
    Price
  • 612-5721
    Counting chamber, double ruling, Thoma
    Counting chamber, double ruling, Thoma
    0,10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 499,00 kr
    499,00 kr
    1 * 1 Items
       499,00 kr
  • 612-5726
    Counting chamber, double ruling, bright-lined, Thoma
    Counting chamber, double ruling, bright-lined, Thoma
    0,10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 1 Items
       1.180,00 kr
  • 612-5728
    Counting chamber, double ruling, with clips, Thoma
    Counting chamber, double ruling, with clips, Thoma
    0,10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 690,00 kr
    690,00 kr
    1 * 1 Items
       690,00 kr
  • 612-5731
    Counting chamber, double ruling, bright-lined, with clips, Thoma
    Counting chamber, double ruling, bright-lined, with clips, Thoma
    0,10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 1 Items
       1.330,00 kr