Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletællere, Bürker
Celletællere, Bürker
Leverandør:   HIRSCHMANN
Celletællere, Bürker
Leverandør:  HIRSCHMANN
Certifikater
Celletællere, Bürker
Celletællere, Bürker
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Tællekamre med dobbelt gitterinddeling og inklusiv 2 dækglas til hæmacytometer.
Certifications: In vitro Diagnostic Devices Directive (98/79/EC)
Ordering information: Includes two cover glasses.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Kammerdybde
    Tilgængelighed
    Price
  • 612-5719
    Counting chamber
    Counting chamber
    Bürker
    0,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 499,00 kr
    499,00 kr
    1 * 1 Items
       499,00 kr
  • 612-5723
    Counting chamber, bright-lined
    Counting chamber, bright-lined
    Bürker
    0,10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 1 Items
       1.180,00 kr
  • 612-5727
    Counting chamber with clips
    Counting chamber with clips
    Bürker
    0,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 690,00 kr
    690,00 kr
    1 * 1 Items
       690,00 kr
  • 612-5729
    Counting chamber with clips, bright-lined
    Counting chamber with clips, bright-lined
    Bürker
    0,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 1 Items
       1.330,00 kr