Microplates, 384-well
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Om denne vare
Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Product Family Options
Produktinformation
- BrøndvolumenTilgængelighedPrice
- 391-1971HTS-mikroplade, 384-brønds plade med faste glasindsatse, kemisk inaktivHTS-mikroplade, 384-brønds plade med faste glasindsatse, kemisk inaktiv~250 µlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.960,00 kr
- 612-9873HTS-mikroplade, 384-brønds plade med løse glasindsatse, kemisk inaktivHTS-mikroplade, 384-brønds plade med løse glasindsatse, kemisk inaktiv~250 µlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.960,00 kr
- HIRS9242184HTS-mikroplade, 384-brønds alu-plade med løse glasindsatse, kemisk inaktivHTS-mikroplade, 384-brønds alu-plade med løse glasindsatse, kemisk inaktiv~500 µlLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.990,00 kr
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Glasindsatse til 384-brønds plader