Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 1536-well
HTS-mikroplade, 1536-brønds plade med faste glasindsatse, kemisk inaktiv, 50 µl
  391-1972
 :   HIRSCHMANN
Microplates, 1536-well
  391-1972
Microplates, 1536-well
Microplates, 1536-well
HTS-mikroplade, 1536-brønds plade med faste glasindsatse, kemisk inaktiv, 50 µl
4.140,00 kr
1 * 1 Items
Microtitration plate, made from PP, with fixed glass inserts.
  • High purity and chemically inert
  • 1536 wells
  • Translucent plastic cover included in standard scope of delivery
Plate dimensions: 124×81 mm
  • Beskrivelse:
    HTS-mikroplade, 1536-brønds plade med faste glasindsatse, kemisk inaktiv
  • Brøndvolumen:
    50 µl