Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring shafts
Stirring shafts
Leverandør:   Lenz Laborglas
Stirring shafts
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Stirring shafts
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stirring shafts made of precision calibrated glass tube.
  • Ground and polished bearing surface
  • Interchangeable
  • Made of DURAN® tubing
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • WB 10
    240 mm
    10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 300,00 kr
    300,00 kr
    1 * 1 Items
       300,00 kr
  • WB 16
    260 mm
    16 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 488,00 kr
    488,00 kr
    1 * 1 Items
       488,00 kr