Orders LinkContactUsLinkComponent
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
Leverandør:   Lenz Laborglas
O-Ring seals for flat flanges
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
O-Ring seals for flat flanges
O-Ring seals for flat flanges
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Silicone or Silicone PTFE-coated.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Seals for flat flanges LF 60-200.
Product Family Options
Silicone
Produktinformation
  • Til
    Tilgængelighed
    Price
  • flade flanger DN 60
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 86,00 kr
    86,00 kr
    1 * 1 Items
       86,00 kr
  • flade flanger DN 100
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 139,00 kr
    139,00 kr
    1 * 1 Items
       139,00 kr
  • flade flanger DN 150
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 275,00 kr
    275,00 kr
    1 * 1 Items
       275,00 kr
  • flade flanger DN 200
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 338,00 kr
    338,00 kr
    1 * 1 Items
       338,00 kr
Silicone, PTFE-coated
Produktinformation
  • Til
    Tilgængelighed
    Price
  • flade flanger DN 60
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 260,00 kr
    260,00 kr
    1 * 1 Items
       260,00 kr
  • flade flanger DN 100
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 305,00 kr
    305,00 kr
    1 * 1 Items
       305,00 kr
  • flade flanger DN 150
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 369,00 kr
    369,00 kr
    1 * 1 Items
       369,00 kr
  • flade flanger DN 200
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 631,00 kr
    631,00 kr
    1 * 1 Items
       631,00 kr