Orders LinkContactUsLinkComponent
Klemmer til standardgitre
Klemmer til standardgitre
Klemmer til standardgitre
Klemmer til standardgitre
Stainless steel.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
For fixing lids onto reaction vessels, available for flat flanges LF100-200.
Product Family Options
  • Til
  • flade flanger DN 100
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 12.880,00 kr
    12.880,00 kr
    1 * 1 Items
       12.880,00 kr
  • flade flanger DN 150
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 14.070,00 kr
    14.070,00 kr
    1 * 1 Items
       14.070,00 kr
  • flade flanger DN 200
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19.640,00 kr
    19.640,00 kr
    1 * 1 Items
       19.640,00 kr