Stopcocks for desiccators
Stophane med nåleventil, PTFE, keglestørrelse 24/29, åbning 0-4 mm, NOVUS
BRND82415
: Brand
Stopcocks made of borosilicate glass 3.3 are suitable for Novus desiccators with lid socket.
- Lateral venting helps to reduce turbulence
- Nozzle with outer Ø 10 mm
- Til:NOVUS
- Beskrivelse:Stophane med nåleventil, PTFE, keglestørrelse 24/29, åbning 0-4 mm