Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks for burettes, lateral
Stopcocks for burettes, lateral
Leverandør:   HIRSCHMANN
Stopcocks for burettes, lateral
Leverandør:  HIRSCHMANN
Certifikater
Stopcocks for burettes, lateral
Stopcocks for burettes, lateral
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Lateral burette stopcock, made of borosilicate glass, with glass key, clear glass.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Product Family Options
Produktinformation
  • Til
    Tilgængelighed
    Price
  • buretter, 2-10 ml volumen
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 1 Items
       262,00 kr
  • buretter, 25 ml volumen
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 1 Items
       262,00 kr
  • buretter, 50 ml volumen
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 262,00 kr
    262,00 kr
    1 * 1 Items
       262,00 kr