Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør, ASTM
Centrifugerør, ASTM
Centrifugerør, ASTM
Centrifugerør, ASTM
DURAN®, borosilicate glass.
  • Withstands forces up to 700 ×g
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
With conical bottom or pear shaped.
Product Family Options
  • Beskrivelse
    Kapacitet
    Længde
    Lukkestørrelse
  • Cylindrisk, konisk bund, ASTM D91
    100 ml
    203 mm
    uden cap
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 368,00 kr
    368,00 kr
    1 * 1 Items
       368,00 kr
  • Cylindrisk, konisk bund, ASTM D96
    100 ml
    167 mm
    uden cap
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 1 Items
       381,00 kr
  • Pæreformet, cylindrisk bund, ASTM D96
    100 ml
    160 mm
    uden cap
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 752,00 kr
    752,00 kr
    1 * 1 Items
       752,00 kr