Sedimentationskolber, Imhoff
Leverandør: Lenz Laborglas
Om denne vare
Made of borosilicate glass 3.3.
- White graduations
- With or without stopcock
- Excellent chemical and temperature resistance
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass 3.3.
- White graduations
- With or without stopcock
- Excellent chemical and temperature resistance
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certifikater
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- LENZ05670001
- LENZ05670005
- LENZ05670003
- Inddeling:
- 0,1 ml
- 0,1 ml
- 0,1 ml
- Graduering:
- 0 - 2
- 0 - 2
- 0 - 2
Specifikationer
Product Family Options
Inddelt op til 100 ml, ringmærke ved 1000 ml
Produktinformation
- ModelTilgængelighedPrice
- LENZ05670001Imhoff-kolber, skala op til 100 ml, ring-markering ved 1000 mlImhoff-kolber, skala op til 100 ml, ring-markering ved 1000 mluden stophaneLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.320,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.LENZ05670001Inddeling0,1 mlGraduering0 - 2 - LENZ05670005Imhoff-kolber, skala op til 100 ml, ring-markering ved 1000 mlImhoff-kolber, skala op til 100 ml, ring-markering ved 1000 mlmed stophaneLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items2.000,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.LENZ05670005Inddeling0,1 mlGraduering0 - 2
Inddelt op til 1000 ml
Produktinformation
- ModelTilgængelighedPrice
- LENZ05670003Imhoff-kolber, skala op til 1000 ml, ring-markering ved 1000 mlImhoff-kolber, skala op til 1000 ml, ring-markering ved 1000 mluden stophaneLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items1.440,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.LENZ05670003Inddeling0,1 mlGraduering0 - 2