Orders LinkContactUsLinkComponent
Water jet pump
Water jet pump
Vandjetpumper DURAN®, 15,83 l/min, 16 mbar, 4,5 bar, 340 l/h, 12 °C, GL 18 gevind (han) med slangedyse Ø 11 mm
Katalog # LENZ05586000
Leverandør:   Lenz Laborglas
Water jet pump
Katalog # LENZ05586000
Leverandør:  Lenz Laborglas
Water jet pump
Water jet pump
Vandjetpumper DURAN®, 15,83 l/min, 16 mbar, 4,5 bar, 340 l/h, 12 °C, GL 18 gevind (han) med slangedyse Ø 11 mm
Price
799,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Robust design water jet pump made of borosilicate glass.
Documents
Specifikationer
  • Slutvakuum:
    16 mbar
  • Vandforbrug:
    340 l/h
  • Beskrivelse:
    Vandjetpumper DURAN®
  • Tilslutning:
    GL 18 gevind (han) med slangedyse Ø 11 mm
  • Flowhastighed tryk/sug:
    15,83 l/min
  • Temperatur:
    12 °C
  • Vandtryk:
    4,5 bar
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Vandkonnektorer med GL 18-gevind, PP (kravemøtrik R 3/4"), NBR (pakninger, 15 × 3 mm, 10 × 3 mm)
    Vandkonnektorer med GL 18-gevind, PP (kravemøtrik R 3/4"), NBR (pakninger, 15 × 3 mm, 10 × 3 mm)
    LENZ05586100
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 356,00 kr