Orders LinkContactUsLinkComponent
Tørrerør, U-formede
Leverandør:   Lenz Laborglas
Tørrerør, U-formede
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Tørrerør, U-formede
Tørrerør, U-formede
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Drying tubes, U-shaped, side tubes with olives (Ext.Ø: 6 mm).
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Ø indv.
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 mm
    13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 221,00 kr
    221,00 kr
    1 * 1 Items
       221,00 kr
  • 130
    13 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 221,00 kr
    221,00 kr
    1 * 1 Items
       221,00 kr
  • 180
    18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 240,00 kr
    240,00 kr
    1 * 1 Items
       240,00 kr