Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentationskolber, Imhoff
Sedimentationskolber, Imhoff
Imhoff-kolber, 1000 ml, med skruelåg til tømning
Katalog # BRND388000
Leverandør:   Brand
Sedimentationskolber, Imhoff
Katalog # BRND388000
Leverandør:  Brand
Sedimentationskolber, Imhoff
Sedimentationskolber, Imhoff
Imhoff-kolber, 1000 ml, med skruelåg til tømning
Price
340,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Styrene-acrylonitrile (SAN), PP screw plug.
  • As transparent as glass
  • Easy draining via screw plug
Graduation: 0 to 2 ml:0,1/ 2 to 10 ml:0,5/ 10 to 40 ml:1/ 40 to 100 ml:2/ 100 to 1000 ml:10
Specifikationer
  • Model:
    med skruelåg til tømning
  • Beskrivelse:
    Imhoff-kolber, 1000 ml
  • Cat. No.:
    BRND388000
  • Graduering:
    0 - 2
  • Inddeling:
    0,1 ml
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stativ til 2 Imhoff- plastkolber
    Stativ til 2 Imhoff- plastkolber
    BRND388050
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.190,00 kr