Sedimentationskolber, Imhoff
Imhoff-kolber, 1000 ml, med skruelåg til tømning
Katalog # BRND388000
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
Styrene-acrylonitrile (SAN), PP screw plug.
- As transparent as glass
- Easy draining via screw plug
Graduation: 0 to 2 ml:0,1/ 2 to 10 ml:0,5/ 10 to 40 ml:1/ 40 to 100 ml:2/ 100 to 1000 ml:10
Specifikationer
- Model:med skruelåg til tømning
- Beskrivelse:Imhoff-kolber, 1000 ml
- Cat. No.:BRND388000
- Graduering:0 - 2
- Inddeling:0,1 ml
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Stativ til 2 Imhoff- plastkolber