Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, K-Type Probes
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Traceable®, K-Type Probes
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR® Traceable®, K-Type Probes
VWR® Traceable®, K-Type Probes
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Family Options
Produktinformation
  • Område
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • 620-2005
    Rustfrit stål probe
    Rustfrit stål probe
    −50…+700 °C
    3,30×190,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 754,00 kr
    754,00 kr
    1 * 1 Items
       754,00 kr
  • 620-2012
    K-type fast response probe 4028, with 1,2 m coated cable
    K-type fast response probe 4028, with 1,2 m coated cable
    –40…+250 °C
    15×1219 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 392,00 kr
    392,00 kr
    1 * 1 Items
       392,00 kr