Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør
Leverandør:   HIRSCHMANN
Centrifugerør
Leverandør:  HIRSCHMANN
Certifikater
Centrifugerør
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Glass.
  • Graduated or ungraduated
  • Good chemical resistance
Long conical or short conical form.
Product Family Options
Lang, konisk form
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 15 ml
    ∼17×115 mm
    uden cap
    ungraduated
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 950,00 kr
    950,00 kr
    1 * 100 Items
       950,00 kr
  • 15 ml
    ∼17×115 mm
    uden cap
    graduated
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.540,00 kr
    2.540,00 kr
    1 * 100 Items
       2.540,00 kr
  • 15 ml
    ∼17×115 mm
    uden cap
    graduated
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.620,00 kr
    2.620,00 kr
    1 * 100 Items
       2.620,00 kr
Kort, konisk form
Produktinformation
  • Kapacitet
    Ø×L
    Lukkestørrelse
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    ∼16×100 mm
    ungraduated
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 910,00 kr
    910,00 kr
    1 * 100 Items
       910,00 kr
  • 10 ml
    ∼16×100 mm
    graduated
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.620,00 kr
    2.620,00 kr
    1 * 100 Items
       2.620,00 kr