Orders LinkContactUsLinkComponent
Vortex mixers, lab dancer
Supplier:   IKA
Vortex mixers, lab dancer
Supplier:  IKA
Certificates
Vortex mixers, lab dancer
1 Options Available Below
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 444-0020
  • 442-0021
  • 444-0664
  • Model:
  • lab dancer
  • lab dancer
  • lab dancer
  • Rystebevægelse:
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbital
  • Orbit:
  • 4,5 mm
  • 4,5 mm
  • 4,5 mm
  • Hastighedsområde:
  • 2800 min⁻¹ fixed
  • 2800 min⁻¹ fixed
  • 2800 min⁻¹ fixed
  • Maks. kapacitet:
  • 0,1 kg, including attachment
  • 0,1 kg, including attachment
  • 0,1 kg, including attachment
  • Motoreffekt input/output:
  • 1,2/0,8 W
  • 1,2/0,8 W
  • 1,2/0,8 W
  • Ø×H:
  • 100×70 mm
  • 100×70 mm
  • 100×70 mm
  • Maks. blandingsvolumen:
  • 50 ml
  • 50 ml
  • 50 ml
  • Maksimum Ø på rør (mm):
  • 30 mm
  • 30 mm
  • 30 mm
  • Vægt:
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
  • 0,55 kg
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Beskrivelse
    Availability
    Price
  • Vortex mixer, lab dancer, EU-plug
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.090,00 kr
    2.090,00 kr
    1 * 1 Items
       2.090,00 kr
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0020
    Model
    lab dancer
    Rystebevægelse
    Orbital
    Orbit
    4,5 mm
    Hastighedsområde
    2800 min⁻¹ fixed
    Maks. kapacitet
    0,1 kg, including attachment
    Motoreffekt input/output
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Maks. blandingsvolumen
    50 ml
    Maksimum Ø på rør (mm)
    30 mm
    Vægt
    0,55 kg
  • Vortex mixer, lab dancer, UK-plug
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    442-0021
    Model
    lab dancer
    Rystebevægelse
    Orbital
    Orbit
    4,5 mm
    Hastighedsområde
    2800 min⁻¹ fixed
    Maks. kapacitet
    0,1 kg, including attachment
    Motoreffekt input/output
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Maks. blandingsvolumen
    50 ml
    Maksimum Ø på rør (mm)
    30 mm
    Vægt
    0,55 kg
  • Vortex mixer, lab dancer, CH-plug
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    444-0664
    Model
    lab dancer
    Rystebevægelse
    Orbital
    Orbit
    4,5 mm
    Hastighedsområde
    2800 min⁻¹ fixed
    Maks. kapacitet
    0,1 kg, including attachment
    Motoreffekt input/output
    1,2/0,8 W
    Ø×H
    100×70 mm
    Maks. blandingsvolumen
    50 ml
    Maksimum Ø på rør (mm)
    30 mm
    Vægt
    0,55 kg