Orders LinkContactUsLinkComponent
Buretter, lateral stophane, Schellbach
Buretter, lateral stophane, Schellbach
Leverandør:   HIRSCHMANN
Buretter, lateral stophane, Schellbach
Leverandør:  HIRSCHMANN
Certifikater
Buretter, lateral stophane, Schellbach
Buretter, lateral stophane, Schellbach
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Burette, class B, DURAN® borosilicate glass 3.3, with blue graduation.
  • Lateral glass stopcock with glass key or PTFE spindle
  • Schellbach stripes for enhanced legibility
Certifications: Calibrated for EX, DIN EN ISO 385.
Product Family Options
Stophane med hanetold af glas
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Scale length
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    500 mm
    0,03 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 459,00 kr
    459,00 kr
    1 * 1 Items
       459,00 kr
  • 25 ml
    0,05 ml
    500 mm
    0,045 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 459,00 kr
    459,00 kr
    1 * 1 Items
       459,00 kr
  • 50 ml
    0,1 ml
    500 mm
    0,075 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 459,00 kr
    459,00 kr
    1 * 1 Items
       459,00 kr
Stophane med PTFE-spindel
Produktinformation
  • Kapacitet
    Inddeling
    Scale length
    Tolerance
    Tilgængelighed
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    500 mm
    0,03 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 663,00 kr
    663,00 kr
    1 * 1 Items
       663,00 kr
  • 25 ml
    0,05 ml
    500 mm
    0,045 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 663,00 kr
    663,00 kr
    1 * 1 Items
       663,00 kr
  • 50 ml
    0,1 ml
    500 mm
    0,075 ± ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 663,00 kr
    663,00 kr
    1 * 1 Items
       663,00 kr