Orders LinkContactUsLinkComponent
Pulverkolber
Pulverkolber
Leverandør:   Lenz Laborglas
Pulverkolber
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Pulverkolber
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Especially for rotary evaporators, for drying of powder-like substances. With center neck, conical joint and inscription label.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Kappestr.
    Tilgængelighed
    Price
  • 1000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.160,00 kr
    1.160,00 kr
    1 * 1 Items
       1.160,00 kr
  • 2000 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.630,00 kr
    1.630,00 kr
    1 * 1 Items
       1.630,00 kr
  • 100 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 667,00 kr
    667,00 kr
    1 * 1 Items
       667,00 kr
  • 250 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 823,00 kr
    823,00 kr
    1 * 1 Items
       823,00 kr
  • 500 ml
    29/32 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 978,00 kr
    978,00 kr
    1 * 1 Items
       978,00 kr