Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks for burettes, lateral
Stopcocks for burettes, lateral
Leverandør:   Lenz Laborglas
Stopcocks for burettes, lateral
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Stopcocks for burettes, lateral
Stopcocks for burettes, lateral
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
NS stopcock made of borosilicate glass, facetted tip, with plug of solid glass or PTFE and screwthread retaining device.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Hul Ø
    Hane
    Tilgængelighed
    Price
  • 1,5 mm
    12,5 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 432,00 kr
    432,00 kr
    1 * 1 Items
       432,00 kr
  • 1,5 mm
    12,5 NS
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 340,00 kr
    340,00 kr
    1 * 1 Items
       340,00 kr