Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 154
Membranfiltre, type 154
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Sartorius
Membranfiltre, type 154
Leverandør:  Sartorius
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Membranfiltre, type 154
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
PES membrane filters are hydrophilic, have high flow rates thanks to the symmetric structure, have a low non-specific protein adsorption and are chemically resistant over a pH range of 1 to 14. They are recommended for the filtration of aqueous solutions as well for the protein filtration. Furthermore, the low level of extractables makes them suitable for environmental analysis.
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 512-5076
  • SART15458-47-N
  • 512-2954
  • SART15407-142-MIG
  • SART15407-25-MIN
  • SART15407-47-MIN
  • SART15407-50-MIN
  • SART15406-25-N
  • SART15406-47-N
  • SART15406-50-N
  • Model:
  • 154
  • 154
  • 154
  • 154
  • 154
  • 154
  • 154
  • 154
  • 154
  • 154
  • Porestørrelse:
  • 0,10 µm
  • 0,10 µm
  • 0,10 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,20 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Tykkelse:
  • 150 μm
  • 150 μm
  • 150 μm
  • 150 μm
  • 150 μm
  • 150 μm
  • 150 μm
  • 150 μm
  • 150 μm
  • 150 μm
  • Flowhastighed for vand:
  • >7 ml/min/cm² (1 bar)
  • >7 ml/min/cm² (1 bar)
  • >7 ml/min/cm² (1 bar)
  • >28 ml/min/cm² (1 bar)
  • >28 ml/min/cm² (1 bar)
  • >28 ml/min/cm² (1 bar)
  • >28 ml/min/cm² (1 bar)
  • >32 ml/min/cm² (1 bar)
  • >32 ml/min/cm² (1 bar)
  • >32 ml/min/cm² (1 bar)
  • Miljøcertificering:
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
  • Renewable Energy Certificate
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Porestørrelse
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 154
    0,10 µm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.360,00 kr
    1.360,00 kr
    1 * 100 Items
       1.360,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-5076
    Model
    154
    Porestørrelse
    0,10 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    150 μm
    Flowhastighed for vand
    >7 ml/min/cm² (1 bar)
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 154
    0,10 µm
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.990,00 kr
    1.990,00 kr
    1 * 100 Items
       1.990,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART15458-47-N
    Model
    154
    Porestørrelse
    0,10 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    150 μm
    Flowhastighed for vand
    >7 ml/min/cm² (1 bar)
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 154
    0,10 µm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 100 Items
       2.070,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-2954
    Model
    154
    Porestørrelse
    0,10 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    150 μm
    Flowhastighed for vand
    >7 ml/min/cm² (1 bar)
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 154
    0,20 µm
    142 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 2.130,00 kr
    2.130,00 kr
    1 * 25 Items
       2.130,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART15407-142-MIG
    Model
    154
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Tykkelse
    150 μm
    Flowhastighed for vand
    >28 ml/min/cm² (1 bar)
    Miljøcertificering
  • 154
    0,20 µm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 100 Items
       1.330,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART15407-25-MIN
    Model
    154
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    150 μm
    Flowhastighed for vand
    >28 ml/min/cm² (1 bar)
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 154
    0,20 µm
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.990,00 kr
    1.990,00 kr
    1 * 100 Items
       1.990,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART15407-47-MIN
    Model
    154
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    150 μm
    Flowhastighed for vand
    >28 ml/min/cm² (1 bar)
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 154
    0,20 µm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 100 Items
       2.020,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART15407-50-MIN
    Model
    154
    Porestørrelse
    0,20 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    150 μm
    Flowhastighed for vand
    >28 ml/min/cm² (1 bar)
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 154
    0,45 µm
    25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.330,00 kr
    1.330,00 kr
    1 * 100 Items
       1.330,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART15406-25-N
    Model
    154
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    150 μm
    Flowhastighed for vand
    >32 ml/min/cm² (1 bar)
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 154
    0,45 µm
    47 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.990,00 kr
    1.990,00 kr
    1 * 100 Items
       1.990,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART15406-47-N
    Model
    154
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    150 μm
    Flowhastighed for vand
    >32 ml/min/cm² (1 bar)
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 154
    0,45 µm
    50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 100 Items
       2.070,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    SART15406-50-N
    Model
    154
    Porestørrelse
    0,45 µm
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Tykkelse
    150 μm
    Flowhastighed for vand
    >32 ml/min/cm² (1 bar)
    Miljøcertificering
    Renewable Energy Certificate