Compact automatic burettes, Schellbach stripe, SILBERBRAND
Leverandør: Brand
Gå til:
Om denne vare
AR® glass, class B.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
- Detachable PTFE stopcock
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385.
: Please order supports and burette clamps separately.
: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle with base.
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
AR® glass, class B.
- Calibrated to deliver 'TD, Ex'
- Schellbach stripe, reduced distance between subdivision marks
- Detachable PTFE stopcock
Error limits according to class B, DIN EN ISO 385.
: Please order supports and burette clamps separately.
: Supplied as burette tube, stopcock with precision tip, filling tube (PVC) and 1000 ml PE bottle with base.
Product Family Options
Produktinformation
Accessories
Produktinformation
- Katalog #KapacitetTilgængelighedPrice
- Reservoirflaske, LDPE, GL 28
Produktinformation
- Katalog #KapacitetTilgængelighedPrice
- Baser til flasker
Produktinformation
- Katalog #KapacitetTilgængelighedPrice
- Baser til flasker
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Ekstra stophane til burette, PTFE
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 10 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretterEkstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 10 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretterBRND11510Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 61,10 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 25 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretterEkstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 25 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretterBRND11511Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 61,10 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Ekstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 50 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretterEkstra burettespids, klart borosilikatglas 3.3, til 50 ml kompakte buretter og kompakte automatiske buretterBRND11512Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 61,10 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetTilgængelighedPrice
- Reservoirflaske, LDPE, GL 25