Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98%, TECHNICAL
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98%, TECHNICAL
Glass bottle, 1 L
Katalog # 23424.294
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   VWR Chemicals
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 23424.294
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  123-42-2
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98%, TECHNICAL
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon ≥98%, TECHNICAL
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  123-42-2
Price
394,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Diacetonalkohol
  • CAS nummer:123-42-2
  • Formel:(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00004471
  • Molecular Weight:116.16 g/mol
  • Merck Index:13,02983
  • Kogende Pt:166 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–44 °C
  • Tæthed:0,94 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:58 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-626-7
  • FN:1148
  • ADR:3,III
  • NÅ:01-2119473975-21
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 98 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L