Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Pentan for analysis
n-Pentan for analysis
Irriterende
Sundhed
Miljø
Brandfarlig
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
n-Pentan for analysis
Certifikater
n-Pentan for analysis
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Pentan
  • CAS nummer:109-66-0
  • Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009498
  • Molecular Weight:72.15 g/mol
  • Merck Index:13,07193
  • Kogende Pt:36 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:–130 °C
  • Tæthed:0,626 g/cm³
  • Flash Pt:–49 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-692-4
  • FN:1265
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119459286-30
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.01 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.002 %
  • Acidity/alkalinity:
    ≤0.0001 meq/g
  • Calcium (Ca):
    ≤0.5 ppm
  • Copper (Cu):
    ≤0.05 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.2 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.05 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤0.1 ppm
  • Potassium (K):
    ≤0.2 ppm
  • Sodium (Na):
    ≤1 ppm
  • Zinc (Zn):
    ≤0.1 ppm
  • Total phosphorus (P):
    ≤0.5 ppm
  • Total silicon (Si):
    ≤0.02 ppm
  • Total sulfur (S):
    ≤5 ppm
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 1 L
       1.060,00 kr
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 1.790,00 kr
    1.790,00 kr
    1 * 2,5 L
       1.790,00 kr