Orders LinkContactUsLinkComponent
Syringe filter holder, PTFE
Syringe filter holder, PTFE
PTFE, 13 mm
Katalog # SART16574
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Sartorius
Syringe filter holder, PTFE
Katalog # SART16574
Leverandør:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Syringe filter holder, PTFE
Syringe filter holder, PTFE
PTFE, 13 mm
Price
3.070,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This syringe filter holder is made from PTFE. It is well suited for particle removal from samples and reagents for analytical methods, such as NMR samples as it is unaffected by chemicals and contains no trace elements which could be released into the liquid being filtered.
  • Low hold-up volume
  • Easy cleaning and drying at a temperature of 180 °C
  • Leak proof sealing without the use of sealing ring
Specifikationer
  • Til Ø:
    13 mm
  • Materiale:
    PTFE
  • Cat. No.:
    SART16574
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Integrity test holder
    Integrity test holder
    SART18099
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.270,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Pressure spring
    Pressure spring
    SART6986071
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 114,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Perbunan valve
    Perbunan valve
    SART6986073
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 Items - 224,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sealing ring for SM 16639
    Sealing ring for SM 16639
    SART6986070
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4 Items - 86,90 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Disposable plastic syringe, 50 ml
    Disposable plastic syringe, 50 ml
    SART16647-E
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 886,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Disposable plastic syringe, 20 ml
    Disposable plastic syringe, 20 ml
    SART16646-E
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 573,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Disposable plastic syringe, 10 ml
    Disposable plastic syringe, 10 ml
    SART16645-E
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 399,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Disposable plastic syringe, 5 ml
    Disposable plastic syringe, 5 ml
    SART16644-E
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items - 297,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 3-way syringe valve with lucer lock
    3-way syringe valve with lucer lock
    SART16639
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 833,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stainless steel needle for Luer Cone
    Stainless steel needle for Luer Cone
    SART01324
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 47,30 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Disposable needle for male Luer slip
    Disposable needle for male Luer slip
    SART01325
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 98,70 kr