Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Octan, Supelco®
n-Octan, Supelco®
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Merck
n-Octan, Supelco®
Leverandør:  Merck
Certifikater
n-Octan, Supelco®
n-Octan, Supelco®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:111-65-9
  • Formel:H₃C(CH₂)₆CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009556
  • Molecular Weight:114.23 g/mol
  • Merck Index:13,06782
  • Kogende Pt:126 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–57 °C
  • Tæthed:0,703 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:8 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:1262
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:203-892-1
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle
    5 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mL
    1 * 5 mL - 543,00 kr
    543,00 kr
    1 * 5 mL
       543,00 kr
  • Glass bottle
    50 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mL
    1 * 50 mL - 3.310,00 kr
    3.310,00 kr
    1 * 50 mL
       3.310,00 kr