Orders LinkContactUsLinkComponent
DL-α-Tocopherol ≥97%
DL-α-Tocopherol ≥97%
DL-α-Tocopherol ≥97%
Certifikater
DL-α-Tocopherol ≥97%
DL-α-Tocopherol ≥97%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 97+% CAS No.: 10191-41-0 Molecular Formula: C29H50O2 Formula Weight: 430.72 Flash Point: 240°(464°F) Physical Form: Viscous Liquid Density: 0.950 Refractive Index: 1.5050 Sensitivity: Light Sensitive Melting Point: 2-4° Boiling Point: 200-220°/0.1mm Beilstein Reference: 94012 Merck Reference: 14,10021 MDL No.: MFCD00072051
Synonymer:  (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
  • CAS nummer:10191-41-0
  • Formel:C₂₉H₅₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00072051
  • Molecular Weight:430.71 g/mol
  • Merck Index:14,10021
  • Kogende Pt:200…220 °C (0,1 mmHg)
  • Smeltende Pt:2…4 °C
  • Tæthed:0,950
  • Flash Pt:240 °C (464 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:233-466-0
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g - 541,00 kr
    541,00 kr
    1 * 50 g
       541,00 kr
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 2.110,00 kr
    2.110,00 kr
    1 * 250 g
       2.110,00 kr
  • Glass bottle for solids
    1.000 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 g
    1 * 1.000 g - 6.980,00 kr
    6.980,00 kr
    1 * 1.000 g
       6.980,00 kr