Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Nonadecan, Supelco®
n-Nonadecan, Supelco®
Leverandør:   Merck
n-Nonadecan, Supelco®
Leverandør:  Merck
Certifikater
n-Nonadecan, Supelco®
n-Nonadecan, Supelco®
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  N-nonadecane
  • CAS nummer:629-92-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₇CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009012
  • Molecular Weight:268.53 g/mol
  • Kogende Pt:329,7 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:32,5 °C
  • Tæthed:0,7845 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:211-116-8
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 209,00 kr
    209,00 kr
    1 * 1 g
       209,00 kr
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 591,00 kr
    591,00 kr
    1 * 5 g
       591,00 kr