Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Nonadecan 99%
n-Nonadecan 99%
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
n-Nonadecan 99%
Certifikater
n-Nonadecan 99%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  N-nonadecane
  • CAS nummer:629-92-5
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₇CH₃
  • MDL nummer:MFCD00009012
  • Molecular Weight:268.53 g/mol
  • Kogende Pt:330 °C (760 mmHg)
  • Smeltende Pt:32…34 °C
  • Tæthed:0,7845 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:168 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:211-116-8
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White Crystalline solid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • GC:
    ≥98.5 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 313,00 kr
    313,00 kr
    1 * 25 g
       313,00 kr
  • Glass bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 880,00 kr
    880,00 kr
    1 * 100 g
       880,00 kr